Merck
PX1467
Fluorek potasu
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Potassium Fluoride, potassium fluoride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-151-5
MDL number:
Assay:
≥99.0% (precipitation titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor pressure
1.3 hPa ( 885 °C)
assay
≥99.0% (precipitation titration)
form
solid
impurities
≤0.01 meq/g Titrable base, ≤0.03 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Potassium fluosilicate (K2SiF6)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1505 °C/1013 hPa
mp
846 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.2%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Oznaczenie: 99,0% min
Chlorek (Cl): 0,005% max
Metale ciężkie (jako Pb): 0.001% max
Żelazo (Fe): 0,001% maks.
Fluokrzemian potasu (K2SiF6): 0,1% max
Sód (Na): 0,2% max
Siarczan (SO4): 0,005% max
Miareczkowalny kwas: 0,03meq/g max
Miareczkowalna zasada: 0.01meq/g max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorek potasu
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c