Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
assay
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
form
crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.001%, passes test, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤3 ppm, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Assay (argentometric)99.0-100.5%Barium (Ba)Passes test (Limit about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.001% maxpH of a 5% solution at 25°C5.4-8.6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?