Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2Cl6Pt · 6H2O
Masa cząsteczkowa:
517.90
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
TITRISTAR
Analysis Note
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Assay: 10.0% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Assay: 10.0% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials