Przejdź do
PX0995
o-Phosphoric Acid
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
85% W/W, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Phosphoric acid, Orthophosphoric Acid, Orthophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
Concentration:
85% phosphoric acid
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas o-fosforowy 85% W/W, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85% phosphoric acid
impurities
≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.001% Insoluble matter, ≤0.001% Volatile acids (as acetic acid), ≤0.002% Antimony (Sb), ≤0.002% Calcium (Ca), ≤0.002% Magnesium (Mg), ≤0.003% Iron (Fe), ≤0.003% Sulfate (SO4), ≤0.005% Potassium (K), ≤0.025% Sodium (Na), ≤0.5 ppm Manganese (Mn), ≤1 ppm Arsenic (As), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Nitrate (NO3)
color
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Application
PX0995P-5 i PX0995P-1 są pakowane w szklane butelki z powłoką polietylenową.
Kliknij tutaj, aby uzyskać przyjazne dla drukarki instrukcje dostosowania pompy ręcznej do beczki HDPE 20L.
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Antymon (Sb): 0,002% max
Arsen (As): 1ppm max
Assay: 85,0% min
Wapń (Ca): 0.002% max
Chlorek (Cl): 3ppm max
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Przezroczysty płyn
Metale ciężkie (jako Pb): 0.001% max
Substancje nierozpuszczalne: 0.001% max
Żelazo (Fe): 0,003% max
Magnez (Mg): 0.002% max
Mangan (Mn): 0.5ppm max
Azotan (NO3): 5ppm max
Potas (K): 0,005% maks.
Substancje redukujące: Aby przejść test
Sód (Na): 0,025% max
Siarczan (SO4): 0,003% max
Kwasy lotne (jak kwas octowy): 0,001% maks
Other Notes
Stężony kwas fosforowy to około 85% H3PO4 (wodny).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas o-fosforowy 85% W/W
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?