Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Bp:
30-50 °C/1013 hPa
Aby zapytać o ten produkt PX0424, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
OmniSolv®
form
liquid
impurities
≤0.01% Water (H2O), ≤0.2 μeq/g Titrable acid, ≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
transition temp
flash point <-30 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Nie jest optycznie przezroczysty w UV
OmniSolv®
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Zakres wrzenia30-60°CKapilarne substancje reagujące na ECD (jako PCNB)2ng/L maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąMiareczkowalny kwas0.2µeq/g maxWoda (H2O)0,01% max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -30 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-49-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?