Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
570 hPa ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥98% n-pentane basis, ≥99.9% (C5 isomers)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.01% Water (H2O), ≤10 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
evapn. residue
≤1 mg/L
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
-130 °C, −130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
density
~0.63 g/cm3 at 20 °C, 0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 190 nm Amax: ≤1.00, λ: 200 nm Amax: ≤0.600, λ: 250 nm Amax: ≤0.010, λ: 300 nm Amax: ≤0.005, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Mobile phase in normal phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC) for the separation and analysis of non-polar compounds.
- Solvent in the extraction of lipids and other non-polar substances from biological samples.
- Purification solvent in the recrystallization of active pharmaceutical ingredients (APIs).
Packaging
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-66-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?