Przejdź do
PR0001400
Plexiglas® Pierścienie bez otworu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 pkg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1020,00 zł
867,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Plexiglas®
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millicell®
diam.
1.4 cm
pore size
80.0 μm pore size
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z176044
description
-
description
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
material
Plexiglas®
material
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
-
diam.
1.4 cm
diam.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)