Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2