Nazwa produktu
Pellicon® Capsule 0.5 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen, Feed: AseptiQuik® G Connector Retentate: AseptiQuik® G Connector Permeate: AseptiQuik® G Connector
Quality Segment
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (core), PPO/PS blend housing (PPO/PS Blend), TPE seal, Ultracel® membrane, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate (Feed), 50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward), 75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4-30 °C
technique(s)
ultrafiltration: suitable
L
41.1 cm (16.2 in.)
diam.
5.7 cm (2.3 in.)
filtration area
0.5 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
size
0.5 m2 , with AseptiQuik® G connectors
volume
119 mL , in feed channel, 149 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa
pH range
2-13
fitting
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector), inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
General description
Application
Features and Benefits
Gamma sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Packaging
Other Notes
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® Capsule 0.5 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia