Przejdź do
P3C005C01
Pellicon® 3 Cassette with ULTRACEL® 5 kDa Membrane, C screen, 0.11 m2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
6160,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
41104903
6160,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene cap (end cap)
Quality Segment
product line
Pellicon®
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable
H
2.3 cm (0.9 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2B100V20P3C005C05P3C010C05
description
-
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: V Device Size: 2.0 m2
description
filtration area 0.57 m2, NMWCO 5 kDa
description
filtration area 0.57 m2, NMWCO 10 kDa
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
-
product line
-
material
polypropylene cap (end cap)
material
cap (Polypropylene and Polysulfone end cap)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
L
20.6 cm (8.1 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
H
2.3 cm (0.9 in.)
H
9.0 cm (3.5 in.)
H
2.4 cm (0.93 in.)
H
2.4 cm (0.93 in.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia