Nazwa produktu
Pellicon® 2 Cassette Media: Durapore® 0.1 µm, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.5 m2
Quality Segment
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pH
2-11
General description
This Pellicon® 2 Mini Filter Module is a cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.5 m2 and a 0.1 μm pore size.
This Pellicon® 2 cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Features and Benefits
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 2 Cassette Media: Durapore® 0.1 µm
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?