Przejdź do zawartości
P2C030V20
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: Ultracel® 30 kDa
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: V Device Size: 2.0 m2
Synonim(y):
Pellicon 2 47 Membrane 2.0 μm, Pellicon® 2 Cassette Filter
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: Ultracel® 30 kDa, Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: V Device Size: 2.0 m2
material
composite regenerated cellulose (CRC)
Quality Segment
manufacturer/tradename
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
membrane nominal area
2 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
General description
Device Configuration: Maxi Cassette
Features and Benefits
Type V screen (open channel)
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)