Przejdź do
OX0101
Kwas 1-oktanosulfonowy, sól sodowa, monohydrat
suitable for HPLC
Synonim(y):
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Octanesulfonic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-195-4
MDL number:
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC.O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
General description
HPLC
Kwas 1-oktanosulfonowy, sól sodowa, monohydrat
OX0101-3 100g Poly Bottle
Application
HPLC
Odczynnik z parą jonów
Analysis Note
Kolor: Biały
Postać: Ciało stałe
Czystość: 99% min
Rozpuszczalność w wodzie (5% w/v): Aby przejść test
Abs. UV przy 210 nm: 1.00AU max
Abs. UV przy 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. przy 254 nm: 0.06AU max
Abs. UV przy 280 nm: 0.06AU max
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)