Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
rat (weakly), human, mouse (weakly)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry (20 µg/mL)
Frozen Sections (2-10 µg/mL)
Immunoblotting (1-5 µg/mL,
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Chromatin Immunoprecipitation (5 µg/mL,
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
General description
Immunogen
Application
Mrożone skrawki (2-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-5 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml lub użyć nr kat. OP10F)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę)
Immunoprecypitacja chromatyny (5 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki HT1080
Komórki HL-60 lub rak płuc
Other Notes
Cole, M.D. 1986. Ann. Rev. Gen.20, 361.
Nisen, P.D., et al. 1986. Cancer Res.46, 6217.
Nau, M.M., et al. 1985. Nature318, 69.
Persson, H., et al. 1984. Science225, 687.
Alitalo, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 1707.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mysz anty-c-Myc (Ab-1) mAb (9E10)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1