Merck
OP107
Anty-BRCA1 (Ab-4) mysie mAb (SD118)
liquid, clone SD118, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko zwiększające podatność na raka piersi
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
SD118, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SD118, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (2 µg/mL)
Immunoblotting (2 µg/mL,
Immunofluorescence (2 µg/mL)
Immunoprecipitation (2 µg,
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA1(672)
General description
Anty-BRCA1 (Ab-4), mysi monoklonalny, klon SD118, rozpoznaje BRCA1 o masie ~220 kDa w komórkach HBL-100 i SK-BR3. Jest zatwierdzony dla WB, IF, IP i dla zamrożonych skrawków.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy RBF/DnJ określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS1 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko BRCA1 o masie ~220 kDa.
Rozpoznaje białko BRCA1 o masie ok. 220 kDa w komórkach HBL-100 i SK-BR3. Sprzedawana na licencji patentów U.S. 5,753,441 i 6,162,897.
Immunogen
Człowiek
rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 1005-1313 w eksonie 11 ludzkiego BRCA1
Application
Zamrożone skrawki (2 µg/ml)
Immunoblotting (2 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (2 µg/ml)
Immunoprecypitacja (2 µg, patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HBL-100 lub SK-BR3
Other Notes
Chen, J.J., et al. 1999. Cancer Res.59, 1752s.
Cressman, V.L., et al. 1999. Cell Growth Differ.10, 1.
Irminger-Finger, I., et al. 1999. Biol. Chem.380, 117.
Xu, X., et al. 1999. Nat. Genet.22, 37.
Wilson, C.A., et al. 1999. Nat. Genet.21, 236.
Andres, J.L., et al. 1998. Oncogene16, 2229.
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Fan, S., et al. 1998. Int. J. Cancer77, 600.
Gowen, L.C., et al. 1998. Science281, 1009.
Hsu, L.C. i R.L. White. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 12983.
Shen, S.X., et al. 1998. Oncogene17, 3115.
Tulchin, N., et al. 1998. Int. J. Oncol.13, 513.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev11, 1226.
Ruffner, H. and I.M. Verma. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 7138.
Scully, R., et al. 1997. Cell90, 425.
Thakur, S., et al. 1997. Mol. Cell Biol.17, 444.
Wilson, C.A., et al. 1997. Oncogene14, 1.
Cannon-Albright, L.A. i M.H. Skolnick. 1996. Semin Oncol.23, 1.
Chen, Y., et al. 1996. Cancer Res.56, 3168.
Liu, C.Y., et al. 1996. Genes Dev.10, 1835.
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Scully, R., et al. 1996. Science272, 123.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Wilson, C.A. et al. 1996. Nat. Genet.13, 264.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Maksymalne poziomy BRCA1 obserwuje się w subkonfluentnych populacjach komórek po stymulacji surowicą. Wysoce specyficzne przeciwciało BRCA1 przydatne do blottingu i IP pełnej długości białka BRCA1. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
Sprzedawane na licencji patentów USA 5,753,441 i 6,162,897.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)