, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
25169090
16 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Application
The Milliflex Quantum validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| manufacturer/tradename Milliflex® Quantum | manufacturer/tradename Milliflex® Quantum | manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milliflex Quantum Validation Protocol
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13