Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?