Przejdź do
MSLM10001
MilliSnap system large white adapter for incubation on liquid media cassette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
MilliSnap™
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Designed to simplify your workflow, the MilliSnap plug and play system is a hands-free method for separating your Milliflex funnel and attaching the membrane to the Millipore media cassettes. The unique convex shape of the Milliflex membrane combined with the MilliSnap system ensures proper contact between membrane and media.
Legal Information
MILLISNAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSSM10001MSSM25001MSGLASS01
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
manufacturer/tradename
MilliSnap™
manufacturer/tradename
MilliSnap™
manufacturer/tradename
MilliSnap™
manufacturer/tradename
MilliSnap™
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)