Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
EP 2.6.1, USP 71
product line
Milliflex Oasis®
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
application(s)
bioburden testing
sterility testing, pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems
shipped in
ambient
General description
Zestaw filtracyjny Milliflex Oasis® odporny na VHP to kompletny zestaw do filtracji membranowej składający się z pompy i powiązanych akcesoriów do czyszczenia i konserwacji.
Pompa Milliflex Oasis® odporna na VHP jest membranową pompą filtracyjną, a głowice filtrujące są odporne na parujący nadtlenek wodoru (VHP). Pompa ta jest przeznaczona do użytku wewnątrz izolatorów.
Szczegółowa zawartość zestawu jest wymieniona w sekcji "Komponenty". Przewiń poniżej, aby znaleźć!
Pompa Milliflex Oasis® odporna na VHP jest membranową pompą filtracyjną, a głowice filtrujące są odporne na parujący nadtlenek wodoru (VHP). Pompa ta jest przeznaczona do użytku wewnątrz izolatorów.
Szczegółowa zawartość zestawu jest wymieniona w sekcji "Komponenty". Przewiń poniżej, aby znaleźć!
Application
Zestaw filtracyjny Milliflex Oasis® odporny na VHP jest doskonałym rozwiązaniem do filtracji membranowej stosowanym do testowania obciążenia biologicznego i sterylności w izolatorach System jest kompatybilny z szeroką gamą próbek filtrowalnych z przemysłu farmaceutycznego, napojów i higieny osobistej.
Features and Benefits
- Usprawnia etapy filtracji
- Kompatybilny ze środowiskiem izolatora i dekontaminacją VHP
- Kompatybilność z systemem Milliflex® Rapid System 2.0 do przeprowadzania szybkich testów sterylności w czystym środowisku (izolatorze)
Other Notes
Milliflex Oasis® VHP resistant filtration Kit iscomprised of:
- 2 x Milliflex Oasis® VHP pumps - MMPPLUVHP
- Milliflex Oasis® electrical cable for connectingtwo Oasis VHP pumps - MMCABLEVH
- Milliflex Oasis® Pump filtration head -MMHEADMM1
- Sanitization kit for Milliflex Oasis® VHPresistant filtration pump - MMSANKITVHP
- Stainless steel cover for Sanitization kit of Milliflex Oasis® VHP pump - MMSANKITCVR
- Stainless steel plug for Milliflex Oasis® VHP pump outlet -MMVHPPLUG
- Milliflex Oasis® T connectors for tubings for connecting twopumps - MMTCNNECT
- Milliflex® Quantum membrane removal tool - REMRACKMM
- Milliflex Oasis® vacuum gauge for pump performance testing- MMGAUGEMM
- Power Supply- not included (sold Separately region specific under VHPPWRSP--)
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?