Przejdź do
MISP00015
Zestaw części zamiennych do strzykawki Microfil®
For use with Microfil® filtration systems
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
419,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
419,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with Microfil® filtration systems
shipped in
ambient
General description
Zestaw części zamiennych do strzykawki jest dodatkową częścią zamienną systemu filtracji Microfil®. System filtracji Microfil® jest prostym i niezawodnym rozwiązaniem do rutynowych badań mikrobiologicznych. Zestaw części zamiennych do strzykawki pomaga jako system wsparcia dla wydajnej pracy systemu filtracji.
Application
Zestaw części zamiennych do strzykawki jest dodatkowym akcesorium do systemu filtracji Microfil® używanego do ogólnej analizy mikrobiologicznej piwa, wody butelkowanej, analizy produktów farmaceutycznych, analizy środowiskowej, testowania obciążenia biologicznego i monitorowania wody.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MISP00006MISP00014MISP00013
description
For use with Microfil® filtration systems
description
For use with Microfil® filtration system
description
For use with Microfil® filtration systems
description
For use with Microfil® filtration systems
compatibility
for use with Microfil® filtration systems
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
for use with Microfil® filtration systems
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Microfil®
manufacturer/tradename
Microfil®
manufacturer/tradename
Microfil®
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)