Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
Quality Segment
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Część zamienna do mikrofilmów
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?