Przejdź do
MFGL06GC3
Millipak® Final Fill 60 Durapore®
Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb
Synonim(y):
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Millipak® Final Fill 60 Durapore®, Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
x-ray compatible
product line
Millipak® Final Fill
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
W
3.0 in.
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
300 cm2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥50 psi (3450 mbar), air with water at 23 °C
fitting
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) outlet hose barb
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia