Przejdź do
MAC129
Przeciwciało anty-lama IgG, klon P17IG12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
P17IG12, monoclonal
Species reactivity:
mouse, Camelidae
Application:
ELISA
Citations:
-
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
P17IG12, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, Camelidae
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG2aκ
General description
Poliklonalna wielbłądzia IgG2a (hcAb z długim zawiasem) odpowiadająca wielbłądowi (ogółem).
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by ELISA in HeLa cell lysate.
ELISA Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Llama IgG1, llama IgG2, and llama IgG3 in ELISA.