Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
101, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
101, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
Gene Information
human ... FABP1(2168)
General description
Przeciwciało rozpoznaje białko wiążące kwasy tłuszczowe (FABP). FABP jest białkiem cytoplazmatycznym zaangażowanym w metabolizm kwasów tłuszczowych. Pomiar poziomu FABP typu sercowego we krwi może być wykorzystany do pomocy w diagnozowaniu niektórych chorób serca
Application
Potwierdzone dopasowanie. Przeciwciało wychwytujące MABX4028-1KC; Przeciwciało wykrywające MABX4101-1KC
Wykryj FABP za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko ludzkiemu białku wiążącemu kwasy tłuszczowe (FABP), klon 101, nr kat. Nr kat. MABX4101-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach Western Blotting i ELISA.
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
FABP
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym PBS (pH 7,4) z 0,09% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c