Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, IF, immunodiffusion
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
form
solution
species reactivity
all
packaging
pkg of 1 mg (MABX34-1KC), pkg of 10 mg (MABX34-10KC)
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Syncytialny wirus oddechowy (RSV) to powszechny wirus układu oddechowego, który zwykle powoduje łagodne objawy przypominające przeziębienie. Większość osób wraca do zdrowia w ciągu tygodnia lub dwóch, ale RSV może być poważny, szczególnie dla niemowląt i osób starszych.
Immunogen
Rodzimy wirus RSV
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne, nr kat. MABX34, jest testowane do stosowania w immunofluorescencji, teście przepływu bocznego i teście ELISA do wykrywania białka fuzyjnego szczepów RSV A i B.
Biochem/physiol Actions
Białko fuzyjne RSV typu A i B
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM buforowaną sól fizjologiczną, pH 7,2 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Other Notes
Zalecane przechwytywanie par MABX34 i wykrywanie MABX35 / MABX35 może samodzielnie przechwytywać i wykrywać pary.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c