Przejdź do
MABX33
Przeciwko wirusowi żółtej gorączki (YFV-NS1)
Synonim(y):
Przeciwciało anty-YFV-NS1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, IF, immunodiffusion
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
form
solution
species reactivity
all
packaging
pkg of 1 mg (MABX33-1KC), pkg of 10 mg (MABX33-10KC)
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Wirus żółtej gorączki to arbowirus z rodzaju Flavivirus, będący przyczyną ostrej wirusowej choroby krwotocznej przenoszonej przez komary. Objawy żółtej gorączki obejmują gorączkę, ból głowy, żółtaczkę, ból mięśni, nudności, wymioty i zmęczenie, a w ciężkich przypadkach śmierć.
Immunogen
Oczyszczony wirus żółtej gorączki
Application
Ten mysi przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi żółtej gorączki (YFV-NS1), nr kat. Nr kat. MABX33, jest testowany do stosowania w testach ELISA, immunofluorescencji i teście przepływu bocznego w celu wykrycia białka NS1 wirusa żółtej gorączki.
Biochem/physiol Actions
Białko NS1 wirusa żółtej gorączki. Brak reaktywności z innymi flawiwirusami.
Physical form
Oczyszczony mysi monoklonalny w buforze zawierającym 0,015 M fosforan potasu, pH 7,2 z 0,85% chlorkiem sodu i 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Other Notes
Zalecane przechwytywanie dopasowanych par MABX32 i wykrywanie MABX33
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)