Merck
MABX31
Anty-Zika Virus (ZIKV-NS1)
Synonim(y):
Przeciwciało anty-ZIKV-NS1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, immunodiffusion
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
form
solution
species reactivity
all
packaging
pkg of 1 mg (MABX31-1KC), pkg of 10 mg (MABX31-10KC)
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Wirus Zika (ZIKV) należy do rodziny wirusów Flaviviridae. Wirus Zika rozprzestrzenia się głównie przez ukąszenie zakażonych komarów z gatunku Aedes, takich jak Ae. aegypti i Ae. albopictus. Jego nazwa pochodzi od lasu Ziika w Ugandzie, gdzie wirus został po raz pierwszy wyizolowany w 1947 roku. Wirus Zika może być przenoszony z kobiety w ciąży na jej płód. Zakażenie podczas ciąży może powodować pewne wady wrodzone.
Immunogen
Rekombinowane białko NS1 wirusa Zika
Application
Ten mysi przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi Zika (ZIKV-NS1), nr kat. MABX31, jest testowany do stosowania w teście przepływu bocznego i teście immunoenzymatycznym (ELISA) do wykrywania rekombinowanego białka NS1 wirusa Zika.
Biochem/physiol Actions
Brak reaktywności z wirusem dengi lub wirusem chikungunya
Physical form
Oczyszczony mysi monoklonalny w buforze zawierającym 0,015 M fosforan potasu, pH 7,2 z 0,85% chlorkiem sodu i 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Other Notes
Zalecana dopasowana para MABX30 i MABX31
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-Zika Virus (ZIKV-NS1)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c