Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, immunodiffusion
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
General description
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HcG) to 237-aminokwasowa glikoproteina uwalniana przez łożysko po implantacji zarodka. HcG jest powszechnie stosowana w diagnostyce do wykrywania ciąży i w zależności od czułości testu, podwyższony poziom HcG można wykryć w moczu lub surowicy już od 3 tygodnia.
ELISA i test immunologiczny z przepływem bocznym.
Immunogen
Podjednostka alfa HCG
Physical form
Format: Oczyszczony
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c