Przejdź do
MABT902
Przeciwciało przeciwko koneksynie 43, klon P2C4
clone P2C4, from mouse
Synonim(y):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
P2C4, monoclonal
Application:
EM, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
1
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P2C4, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
General description
43,03 kDa obliczone.
Białko połączenia szczelinowego alfa-1 (UniProt: P08050; znane również jako Connexin-43, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein) jest kodowane przez gen Gja1 (znany również jako Cxn-43) (Gene ID: 24392) u szczura. Kanały połączenia szczelinowego są dodekamerami białek transbłonowych z rodziny koneksyny. Koneksyny mają zwykle krótki okres półtrwania (1,5 5 h) i ten krótki okres półtrwania jest kluczowym elementem regulacji sprzężenia, ponieważ umożliwia bardzo dynamiczne i ostre zmiany w regulacji połączeń szczelinowych i komunikacji między nimi. W kardiomiocytach zidentyfikowano trzy rodzaje koneksyn: koneksyny 40, 43 i 45. Każda z tych koneksyn tworzy kanały o unikalnych i specyficznych właściwościach elektrofizjologicznych. Koneksyna-43 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym i jest najbardziej wszechobecną koneksyną o szerokim wzorze ekspresji tkankowej. Connexin-43 może być fosforylowana w wielu miejscach, a fosforylacja reguluje kinetykę jej przemieszczania się, montażu, bramkowania i obrotu w sposób specyficzny dla etapu cyklu komórkowego. Fosforylacja Ser325, Ser328 i Ser330 przez kinazę kazeinową I moduluje składanie połączeń szczelinowych, podczas gdy fosforylacja Ser368 przez izoformę gamma kinazy białkowej C prowadzi do demontażu płytek połączeń szczelinowych i hamowania aktywności połączeń szczelinowych. Podczas niedokrwienia mięśnia sercowego wykazano, że connexin-43 ulega defosforylacji, co umożliwia otwarcie połączeń szczelinowych i propagację uszkodzenia niedokrwiennego. W komórkach mięśni gładkich pęcherza moczowego koneksyna-43 wykazuje cykl okołodobowy z niskim poziomem w fazie snu.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z C-końcowego regionu szczurzej koneksyny 43.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Connexin 43 w tkance serca szczura.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Connexin 43 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Solan, J.L., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 11):2203-11).
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła Connexin 43 w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem J. 408(3):375-85).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Connexin 43 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem J. 408(3):375-85).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Connexin 43 w zastosowaniach Western Blotting (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem J. 408(3):375-85).
Przeciwciało przeciw koneksynie 43, klon P2C4, nr kat. MABT902, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Connexin-43 i jest testowane do stosowania w mikroskopii elektronowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon P2C4 wykrywa Connexin 43 w ludzkim sercu. Celuje w epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu C-końcowego. Wiąże się głównie z niefosforylowaną izoformą wokół Ser364/365.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human heart tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT901MABT1443MABT903
description
clone P2C4, from mouse
description
clone P4G9, from mouse
description
-
description
clone P1E11, from mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Gene Information
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Gene Information
human ... GJA1(2697)
Gene Information
bovine ... Gja1(281193)
chicken ... Gja1(395278)
dog ... Gja1(403418)
horse ... Gja1(100067229)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
P2C4, monoclonal
clone
P4G9, monoclonal
clone
2C6, monoclonal
clone
P1E11, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)