MABT538-AF488
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2E8.2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 2E8.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
70 kDa lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E8.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. MABT538) is shown to be suitable also for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, and Immunoprecipitation applications.
Cell Structure
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Lamin A/C in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2