Merck
MABT494
Przeciwciało anty-LIMS1, klon 5G7
ascites fluid, clone 5G7, from mouse
Synonim(y):
LIM and senescent cell antigen-like-containing domain protein 1, Particularly interesting new Cys-His protein 1, PINCH-1, Renal carcinoma antigen NY-REN-48
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5G7, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IF, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5G7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIMS1(3987)
General description
LIM and senescent cell antigen-like-containing domain protein 1 (LIMS1), znane również jako Particularly interesting new Cys-His protein 1 (PINCH-1; PINCH1; PINCH) lub Renal carcinoma antigen NY-REN-48 jest białkiem adaptorowym, które zawiera pięć domen LIM lub podwójne palce cynkowe. LIMS1 jest prawdopodobnie zaangażowany w sygnalizację integryny poprzez interakcję z kinazą związaną z integryną, znajdującą się w ogniskowych płytkach adhezyjnych. Uważa się również, że działa jako pomost łączący kinazę związaną z integryną z białkiem adaptorowym NCK 2, które jest zaangażowane w szlaki sygnałowe kinazy receptora czynnika wzrostu. Jego lokalizacja na obrzeżach rozprzestrzeniających się komórek sugeruje również, że Lims1 może odgrywać rolę w adhezji lub rozprzestrzenianiu się komórek za pośrednictwem integryny.
Zaobserwowano ~37 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego LIMS1 wyrażony w E. Coli
Application
ELISA: Reprezentatywna partia wykryła antygen kontrolny (100 ng) i antygen (10 ng, 50 ng, 100 ng) w teście ELISA (Direct).
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło LIMS1 w komórkach HeLa.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło LIMS1 w komórkach HepG2.
Przeciwciało anty-LIMS1, klon 5G7 zostało zatwierdzone do stosowania w testach Western Blotting, ELISA, cytometrii przepływowej i immunofluorescencji w celu wykrywania LIMS1.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549, Jurkat and HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LIMS1 in A549, Jurkat and HeLa cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c