Merck
MABT324
Przeciwciało anty-CEACAM8, klon 6/40c
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6/40c, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
6/40c, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowana ludzka domena zewnątrzkomórkowa CEACAM8.
Zaobserwowano ~80-140 kDa. Obliczono 35,52/38,15 kDa (dojrzały/pro-form). Szeroki i rozmazany wygląd pasma jest zgodny z wykrywaniem zróżnicowanych glikozylowanych gatunków CEACAM8.
Application
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa
Biochem/physiol Actions
Klon 6/40c specyficznie wykrywał egzogennie wyrażony ludzki CEACAM8, ale nie CEACAM1/3/4/5/6/7, na powierzchni transfekowanych komórek CHO.
Physical form
Oczyszczone mysie IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PMN cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM8 in 10 µg of PMN cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c