Przejdź do
MABT1507
Przeciwciało przeciw desmogleinie 2, klon 6D8
clone 6D8, from mouse
Synonim(y):
Cadherin family member 5, HDGC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μL
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6D8, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IP, WB, inhibition assay
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6D8, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DSG2(1829)
General description
Desmogleina-2 (UniProt: Q14126; znana również jako członek rodziny kadheryn 5, HDGC) jest kodowana przez gen DSG2 (znany również jako CDHF5) (identyfikator genu: 1829) u człowieka. Desmogleiny to substancje białkowe zlokalizowane w i na powierzchni keratynocytów. Są one obecne w wyspecjalizowanych strukturach adhezji komórka-komórka wzbogaconych w tkankach poddawanych znacznym naprężeniom mechanicznym. Wykazano, że białka te są krytycznym czynnikiem w adhezji między komórkami. Desmogleina-2 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, występującym we wszystkich tkankach i nowotworach. Służy jako składnik międzykomórkowych połączeń desmosomów. Bierze udział w interakcji białek płytki nazębnej i filamentów pośrednich pośredniczących w adhezji komórka-komórka. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-23) i propeptydem (aa 24-49), które są odcinane w dojrzałej postaci. Zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 50-609), domenę transbłonową (aa 610-634) i domenę cytoplazmatyczną (aa 635-1118). Mutacje w genie DSG2 zostały powiązane z rodzinnym typem arytmogennej dysplazji prawej komory, która charakteryzuje się naciekaniem tkanki tłuszczowej i włóknistej do prawej komory oraz utratą komórek mięśnia sercowego, co prowadzi do komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.
Zaobserwowano ~165 kDa; obliczono 122,29 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Supernatant z ekstraktu błon komórkowych z komórek A-431.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Desmogleinę 2 w aplikacjach cytometrii przepływowej (Tan, L.Y., et. al. (2016). Oncotarget. 7(29):46492-46508).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:125 z reprezentatywnej partii wykryło Desmogleinę 2 w lizatach komórek HaCaT.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył Desmogleinę 2 w SK-MEL-28.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Desmogleinę 2 w aplikacjach Western Blotting (Wahl, J.K. 3rd, et. al. (2002). Hybrid Hybridomics. 21(1):37-44).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Desmogleinę 2 w zastosowaniach Immunocytochemii (Wahl, J.K. 3rd, et. al. (2002). Hybrid Hybridomics. 21(1):37-44; Tan, L.Y., et. al. (2016). Oncotarget. 7(29):46492-46508).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Desmoglein 2 in Immunoprecipitation applications (Wahl, J.K. 3rd, et. al. (2002). Hybrid Hybridomics. 21(1):37-44).
Analiza inhibicji: A representative lotinhibited the attachment of adenovirus (Ad) serotypes Ad3.(Wang, H., et. al. (2011). Nat Med. 17(1):96-104).
Anti-Desmoglein 2, klon 6D8, nr kat. MABT1507, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Desmogleinę-2 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunoprecypitacji, testach inhibicji i Western Blotting,
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon 6D8 specyficznie wykrywa Desmogleinę-2 w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cell line.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmoglein 2 in A431 cell line.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT1349MABT1506MABT335
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... DSG2(1829)
Gene Information
human ... DSG2(1829)
Gene Information
human ... DSG3(1830)
Gene Information
human ... DSG3(1830)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
6D8, monoclonal
clone
CSTEM28, monoclonal
clone
5H10, monoclonal
clone
5G11, monoclonal