Przejdź do
MABT1340
Przeciwciało anty-lamina A/C, klon 2A1
clone 2A1, from mouse
Synonim(y):
70 kDa Lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A1, monoclonal
Application:
ICC, IF, IP, WB
Citations:
1
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2A1, monoclonal
species reactivity
mouse, monkey, hamster, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LMNA(4000)
General description
74 i 65 kDa. 74,14 kDa i 65,14 kDa dla lamin A i C. W niektórych lizatach można zaobserwować niecharakterystyczne pasma.
Prelamin-A/C (UniProt: P02545) jest kodowany przez gen LMNA (znany również jako LMN1) (identyfikator genu: 4000) u człowieka. Jest on rozszczepiany do laminy A/C (znanej również jako lamina 70 kDa, antygen raka nerki NY-REN-32). Laminy są składnikami blaszki jądrowej, które zapewniają strukturę otoczki jądrowej i mogą również oddziaływać z chromatyną. Lamin A i C są obecne w równych ilościach w blaszce ssaków. Odgrywa ważną rolę w montażu jądrowym, organizacji chromatyny, błonie jądrowej i dynamice telomerów. Laminę A syntetyzuje się początkowo jako prelaminę A, która ulega kilku modyfikacjom w regionie końca karboksylowego, co umożliwia włączenie prelaminy A do otoczki jądrowej i jej późniejsze przetworzenie w dojrzałą laminę A. Rozszczepienie 15 reszt (aa 647-662) przez ZMPSTE24/FACE1 generuje końcowy produkt białkowy. W przeciwieństwie do dojrzałej lamin A, prelamin A gromadzi się jako dyskretne i zlokalizowane ogniska na obwodzie jądra. Prelamin-A/C może przyspieszać starzenie się komórek mięśni gładkich. Może zakłócać mitozę i indukować uszkodzenia DNA w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych (VSMC), prowadząc do niewydolności mitotycznej, niestabilności genomu i przedwczesnego starzenia się. Wiadomo, że mutacje w genie LMNA powodują dystrofię mięśniową Emery'ego-Dreifussa, która charakteryzuje się osłabieniem i zanikiem mięśni bez zaangażowania układu nerwowego. Niektóre mutacje zostały również powiązane z rodzinnym typem lipodystrofii charakteryzującym się utratą podskórnej tkanki tłuszczowej w dolnych partiach ciała. (Ref.: Casasola, A., et al. (2016). Nucleus 7(1); 84-102).
Immunogen
Oczyszczone białko odpowiadające domenie pręcikowej ludzkiej Lamin A/C.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna immunoprecypitowana Lamin A/C w supernatancie hodowli (dane dzięki uprzejmości Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. i Egon Ogris, M.D., Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Laminę A/C w supernatantach hodowli różnych linii komórkowych (Dane dzięki uprzejmości Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. i Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło laminę A/C w komórkach HeLa.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Laminę A/C we wnętrzu jądrowym komórek HeLa (dane dzięki uprzejmości Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. i Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Anti-Lamin A/C, klon 2A1, nr kat. MABT1340, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Lamin A/C i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon 2A1 wykrywa gatunek Lamin A/C we wnętrzu jądra u wielu gatunków. Celuje w domenę Rod Lamin A/C.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Lamin A/C in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABT1387MABT858HPA006660
clone
2A1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
PL-1C7, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, monkey, hamster, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... LMNA(4000)
Gene Information
human ... LMNA(4000)
Gene Information
human ... LMNA(4000)
Gene Information
human ... LMNA(4000)
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit