Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5G1.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5G1.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGR2(10551)
General description
Homolog białka 2 gradientu przedniego (AGR2) (znany również jako homolog wydzielanego białka gruczołu cementowego XAG-2) jest uważany za białko indukujące przerzuty w modelach raka piersi i może być stosowany jako środek do wykrywania wyników leczenia hormonalnego pacjentów z rakiem piersi. AGR2 może również odgrywać ważną rolę w produkcji śluzu jelitowego. Ostatnie badania powiązały również AGR2 z przerzutami. Niższe poziomy ekspresji AGR w raku prostaty mogą być wysoce predykcyjne dla nawrotu choroby nawet po prostatektomii.
~18 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu AGR2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło AGR2 w ludzkim żołądku i ludzkiej tkance jelita krętego.
Wykryj AGR2 za pomocą tego przeciwciała anty-AGR2, klon 5G1.1 zatwierdzony do stosowania w western blotting i IHC.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
ECM Proteins
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in COLO-201 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AGR2 in 10 µg of COLO-201 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AGR2 in 10 µg of COLO-201 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?