Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
7A6, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
FACS, IF, WB
Citations:
6
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7A6, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NFATC1(4772)
General description
NFATc1, znany również jako czynnik jądrowy aktywowanych komórek T, cytoplazmatyczny, zależny od kalcyneuryny 1, jest składnikiem kompleksu transkrypcyjnego wiążącego DNA czynnika jądrowego aktywowanych komórek T, który składa się z co najmniej dwóch składników: istniejącego wcześniej składnika cytozolowego, który przemieszcza się do jądra po stymulacji receptora komórek T (TCR) oraz indukowalnego składnika jądrowego. Białko to odgrywa główną rolę w indukowanej ekspresji genów cytokin w komórkach T, zwłaszcza w indukcji transkrypcji genu IL-2 lub IL-4 i funkcjonuje jako główny cel molekularny dla leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna A. NFATc1 ulega ekspresji w większości ludzkich pierwotnych limfocytów i dojrzałych ludzkich nowotworach komórek T i B.
~~95, ~110 i ~130 kDa zaobserwowano
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego NFATc1 aminokwasy 197-304
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła ludzki NFATc1 w cytometrii przepływowej. (Brandt C, et al. 2010.)
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ludzki NFATc1 w immunofluorescencji. (Timmerman LA, et al. 1997.)
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ludzki NFATc1 w immunofluorescencji. (Timmerman LA, et al. 1997.)
Wykrywaj NFAT za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-NFATc1, klonu 7A6 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, cytometrii przepływowej i immunofluorescencji.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym PBS (pH 7,2) z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Roztwór przeciwciała należy przechowywać nierozcieńczony w temperaturze 2-8°C i chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat, human Th1, and mouse Th1 cell extracts.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected in Jurkat, human Th1, and mouse Th1 cell extracts.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected in Jurkat, human Th1, and mouse Th1 cell extracts.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c