Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M7/1, monoclonal
Application:
IHC, WB, activity assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M7/1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (immunogen homology)
technique(s)
activity assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AIMP1(9255)
General description
~43 kDa. Przeciwciało to rozpoznaje dojrzałą formę tego białka o masie ~23 kDa i większą formę pro EMAP II o masie ~43 kDa, która jest wydzielana na podstawie lizatu.
Śródbłonkowy polipeptyd aktywujący monocyty II (EMAPII) jest prozapalną cytokiną o masie 22 kDa, która reguluje sygnalizację TNFβ. Dojrzały EMAPII powstaje z funkcjonalnego białka prekursorowego EMAPII w odpowiedzi na apoptozę i inne formy stresu komórkowego. Poprzednie badania wykazały, że może on zmniejszać wzrost nowotworów poprzez hamowanie angiogenezy. EMAPII ma również związek z chorobami autoimmunologicznymi. Jednak EMAPII jest również zaangażowany w szereg normalnych procesów biologicznych. Jest składnikiem kompleksu multisynthase, który wiąże tRNA i odgrywa istotną rolę w translacji białek, a także może odgrywać rolę w rozwoju płuc.
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane His odpowiadające mysiemu EMAPII.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w rekombinowanych białkach EMAP II. (Rajashekhar, G., et al. (2009). J Immunol Methods. 350(1-2):22-28.)
Przeciwciało neutralizujące: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do funkcjonalnej neutralizacji pro i dojrzałych form EMAPII w lizacie tkanki płucnej. (Clauss, M., et al. (2012). J Clin Invest doi:10.1172/JCI43881.)
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w miąższu płuc pacjentów z rozedmą płuc. (Clauss, M., et al. (2012). J Clin Invest doi:10.1172/JCI43881.)
Przeciwciało neutralizujące: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do funkcjonalnej neutralizacji pro i dojrzałych form EMAPII w lizacie tkanki płucnej. (Clauss, M., et al. (2012). J Clin Invest doi:10.1172/JCI43881.)
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w miąższu płuc pacjentów z rozedmą płuc. (Clauss, M., et al. (2012). J Clin Invest doi:10.1172/JCI43881.)
Przeciwciało anty-EMAPII, klon M7/1, (bez konserwantów) wykrywa poziom EMAPII i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, teście aktywności i IHC.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje dojrzałą formę tego białka o masie ~23 kDa i większą formę pro EMAP II o masie ~43 kDa, która jest wydzielana na podstawie lizatu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EMAPII in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EMAPII in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?