Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal, rAGP6
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócantibody form
purified antibody
clone
monoclonal, rAGP6
purified by
(Purified by size-exclusion chromatography)
species reactivity
all, rat
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgMκ
General description
PEG sprzężony z beta-glukuronidazą E.coli.
Biochem/physiol Actions
Klon rAGP6 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym IgM o specyficzności dla powtarzających się podjednostek obecnych w PEG. rAGP6 wykazuje wysokie powinowactwo zarówno do krótkich, jak i długich cząsteczek PEG.
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgM w PBS z 0,04% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by ELISA with PEG molecules (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG).
ELISA Analysis: 5 µg/mL of Polyethylene Glycol (PEG) (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG)were detected by this antibody.
ELISA Analysis: 5 µg/mL of Polyethylene Glycol (PEG) (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG)were detected by this antibody.