Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D8, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D8, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINB9(5272)
General description
42,40 kDa obliczone.
Serpina B9 (UniProt: P50453; znana również jako cytoplazmatyczna antyproteinaza 3, CAP-3, CAP3, inhibitor peptydazy 9, PI-9) jest kodowana przez gen SERPINB9 (znany również jako PI9) (Gene ID: 5272) u człowieka. Serpiny służą jako wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe regulatory szerokiego zakresu procesów fizjologicznych, takich jak aktywacja dopełniacza, krzepnięcie krwi i apoptoza. W układzie odpornościowym kręgowców kontrolują proteazy klasycznego i wrodzonego układu dopełniacza, a także są silnymi inhibitorami wielu proteaz ziarnistości leukocytów. Serpina B9 ma szeroką dystrybucję tkankową, występując na wysokich i względnie stabilnych poziomach w komórkach naturalnych zabójców i komórkach T CD8 +, komórkach prezentujących antygen, w wielu komórkach śródbłonka i mezotelialnych oraz w miejscach uprzywilejowanych immunologicznie, takich jak jądra i łożysko. Serpina B9 służy jako regulator aktywności granzymu B, działając jako inhibitor jego aktywności. Nadekspresja Serpin B9 może uniemożliwić cytotoksycznym limfocytom T eliminację niektórych komórek nowotworowych. Niektóre nowotwory mogą zwiększać poziom Serpin B9 jako mechanizm unikania odporności. (Ref.: Kaiserman, D., and Bird, PI (2010). Cell Death Differen. 17(4); 586-595).
Immunogen
Ludzka rekombinowana Serpina B9 znakowana His o pełnej długości.
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach ELISA (Hirst, C.E., et. al. (2001). Mol Hum Peprod. 7(12):1133-42).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach immunofluorescencji (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Hirst, C.E., et. al. (2001). Mol Hum Peprod. 7(12):1133-42).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Serpin B9 w lizatach komórek YT i Jurkat (dzięki uprzejmości Prof. Phillip Bird, Ph.D., Monash University, Victoria Australia).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w aplikacjach Western Blotting (Hirst, C.E., et. al. (2001). Mol Hum Peprod. 7(12):1133-42; Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15; Mangan, M.S., et. al. (2015). J Biol Chem. 291(7):3626-38).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w komórkach COS-1 (dzięki uprzejmości Prof. Phillip Bird, Ph.D., Monash University, Victoria Australia).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach immunofluorescencji (Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Hirst, C.E., et. al. (2001). Mol Hum Peprod. 7(12):1133-42).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Serpin B9 w lizatach komórek YT i Jurkat (dzięki uprzejmości Prof. Phillip Bird, Ph.D., Monash University, Victoria Australia).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w aplikacjach Western Blotting (Hirst, C.E., et. al. (2001). Mol Hum Peprod. 7(12):1133-42; Hirst, C.E., et. al. (2003). J Immunol. 170(2):805-15; Mangan, M.S., et. al. (2015). J Biol Chem. 291(7):3626-38).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Serpin B9 w komórkach COS-1 (dzięki uprzejmości Prof. Phillip Bird, Ph.D., Monash University, Victoria Australia).
Przeciwciało anty-Serpin B9, klon 7D8, nr kat. MABS1911, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Serpin B9 i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina), immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon 7D8 wykrywa Serpin B9 w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human spleen tissue sections.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Serpin B9 in human spleen tissue sections.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Serpin B9 in human spleen tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c