Przejdź do
MABS1196
Przeciwciało anty-SENP1, klon 8B6.1
culture supernatant, clone 8B6.1, from mouse
Synonim(y):
Sentrin-specific protease 1, Sentrin/SUMO-specific protease SENP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8B6.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
8B6.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bλ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SENP1(29843)
General description
Proteaza specyficzna dla Sentrin 1 (EC 3.4.22.68; UniProt Q9P0U3; znana również jako proteaza specyficzna dla Sentrin/SUMO SENP1) jest kodowana przez gen SENP1 (Gene ID 29843) u człowieka. SUMOylacja, potranslacyjna modyfikacja białek przez małe modyfikatory podobne do ubikwityny (SUMO), jest zdarzeniem sygnalizacyjnym w wielu procesach komórkowych. Podobnie jak w przypadku ubikwitynacji, SUMOylacja jest procesem odwracalnym. Enzym aktywujący SUMO E1, enzym koniugujący E2 i ligaza E3 pośredniczą w SUMOylacji białek substratowych, podczas gdy rodzina proteaz specyficznych dla SUMO (SENP) jest odpowiedzialna za deSUMOylację. Siedem SENP zidentyfikowano u ludzi (SENP1-3 i SENP5-8). SENP1 przetwarza pełnej długości SUMO1, SUMO2 i SUMO3 do ich dojrzałych form i pośredniczy w ich usuwaniu (dekoniugacji) z białek substratowych, w tym BHLHE40/DEC1, CCAR2, CLOCK, DBC1, HADC1, HIPK2, MTA1, p53 i SIRT1. Stwierdzono, że SENP1 ulega nadekspresji i jest indukowany przez IL-6 w komórkach szpiczaka mnogiego (MM), a blokada SENP1 wywołuje apoptozę i zmniejsza żywotność, proliferację i zdolność tworzenia kolonii komórek MM.
Zaobserwowano ~73 kDa. Obliczono 73,48 kDa (izoforma 1), 73,35 kDa (izoforma 2).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa).
Rekombinowany fragment znakowany GST z C-końcowej połowy ludzkiego SENP1.
Application
Przeciwciało anty-SENP1, klon 8B6.1 jest przeciwciałem przeciwko SENP1 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
General Post-translation Modification
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego SENP1 zgłoszonymi przez UniProt (Q9P0U3).
Physical form
Supernatant hodowli mysiego monoklonalnego hybrydoma IgG2bλ z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected SENP1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA011765HPA046491SAB5702482
description
culture supernatant, clone 8B6.1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
-
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... SENP1(29843)
Gene Information
human ... SENP1(29843)
Gene Information
human ... SENP1(29843)
Gene Information
human ... SENP1(29843)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
8B6.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1C3I4, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)