Merck
MABS1161
Przeciwciało anty-PYCR1, klon 2D9.1
clone 2D9.1, from mouse
Synonim(y):
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1, mitochondrial, PYCR1, P5C reductase 1, P5CR 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2D9.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PYCR1(5831)
General description
Reduktaza pirolino-5-karboksylanowa 1, mitochondrialna (EC 1.5.1.2; UniProt P32322; znana również jako reduktaza P5C 1, P5CR 1) jest kodowana przez gen PYCR1 (znany również jako ARCL2B, ARCL3B) (identyfikator genu 5831) u człowieka. Reduktaza pirolino-5-karboksylanu (P5C) (PYCR1) jest enzymem mitochondrialnym, który wykorzystuje NAD(P)H jako kofaktor i katalizuje konwersję P5C do L-proliny, a także konwersję Δ1-piperydyno-6-karboksylanu (P6C) do kwasu L-pipekolowego, z których oba są produktami pośrednimi w szlaku katabolizmu niezbędnego aminokwasu L-lizyny. Mutacje genu PYCR1 są związane z autosomalnym recesywnym zaburzeniem cutis laxa typu II, objawiającym się przedwczesnym starzeniem się, takim jak wiotkość stawów i pomarszczona / lśniąca skóra, a także opóźnieniem rozwoju.
Zaobserwowano ~33 kDa. Obliczono 33,36 kDa (izoforma 1) i 35,98 kDa (izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niecharakterystyczne pasma. W niektórych lizatach mogą występować niecharakterystyczne pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowemu fragmentowi ludzkiego PYCR1.
Application
Anti-PYCR1 Antibody, clone 2D9.1 to przeciwciało przeciwko PYCR1 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z izoformami spliced 1 i 3, ale nie izoformą 2, zgłoszoną przez UniProt P32322).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PYCR1 in 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c