Przejdź do
MABS1152
Przeciwciało anty-ROR2, klon Nt 2535-2835
clone Nt2535-2835, from mouse
Synonim(y):
Tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2, mRor2, Ntrkr2, Neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Nt2535-2835, monoclonal
Application:
ELISA, IHC (p), WB
Citations:
-
1460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Nt2535-2835, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ROR2(4920)
General description
Transbłonowy receptor kinazy tyrozynowo-białkowej ROR2 (EC 2.7.10.1; UniProt Q9Z138; znany również jako mRor2, Ntrkr2, Neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 2) jest kodowany przez gen Ror2 (Gene ID 26564) u myszy. Ror2 jest receptorową kinazą tyrozynową, która wiąże Wnt5a i negatywnie reguluje kanoniczną sygnalizację Wnt. Chociaż u C. elegans i Xenopus Ror2 moduluje sygnalizację Wnt nieautonomicznie, zapobiegając stymulacji sąsiednich komórek przez Wnt, badania przeprowadzone na komórkach ssaków sugerują, że domena cytoplazmatyczna Ror2 jest kluczowa dla jego funkcji, a Ror2 hamuje sygnalizację Wnt w sposób autonomiczny dla komórek. Ror2 i blisko spokrewniony Ror1 odgrywają istotną rolę podczas rozwoju. Ludzkie mutacje genu ROR2 są związane z dominującą brachydaktylią B i recesywnym zespołem Robinowa. Myszy Ror2-null wykazują nieprawidłowości szkieletowe podobne do ludzkich zespołów. Ponadto myszy te wykazują wady serca i płuc oraz umierają okołoporodowo. Ror2 jest początkowo translowany z N-końcową sekwencją sygnałową (a.a. 1-33), której usunięcie daje dojrzały receptor z regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 34-403), segmentem transmembranowym (a.a. 404-424), a następnie region cytoplazmatyczny (a.a. 425-944), który zawiera domenę kinazy (a.a. 473-746), domenę bogatą w Pro (a.a. 784-857) umieszczoną pomiędzy dwiema domenami bogatymi w Ser/Thr (a.a. 753-782 i a.a. 859-882).
Zaobserwowano ~120 kDa.
Immunogen
Epitop: Druga domena bogata w Ser/Thr.
Rekombinowane białko odpowiadające drugiej bogatej w Ser/Thr domenie mysiego mRor2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność Ror2 w zatopionych w parafinie wycinkach guza mięśniakomięsaka gładkokomórkowego (LMS), raka płuc i raka piersi (dzięki uprzejmości dr Roela Nusse, Stanford University, CA).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję Ror2 w różnych regionach zarodków myszy E13.5 typu dzikiego i Ror2+/-, ale nie Ror2-/-, zarówno za pomocą fluorescencyjnej, jak i niefluorescencyjnej immunohistochemii przy użyciu utrwalonych paraformaldehydem, zatopionych w parafinie całych wycinków (Mikels, A., et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(44):30167-30176).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję Ror2 w skórze właściwej myszy typu dzikiego, ale nie Ror2-knockout z zarodków myszy E16.5 przy użyciu utrwalonych paraformaldehydem, zatopionych w parafinie całych skrawków (van Amerongen, R., et al. (2012). Dev. Biol. 369(1):101-114).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła pełną długość mysiego Ror2, jak również konstrukty delecyjne Ror2 pozbawione pierwszej domeny bogatej w Ser/Thr (ST1; a.a. 753-782) lub domeny bogatej w Pro (a.a. 784-857), ale nie mutanty delecyjne Ror2 pozbawione domeny ST2 (a.a. 859-882) (Mikels, A., et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(44):30167-30176).
Test immunoabsorpcyjny związany z enzymem (ELISA): Immunoreaktywność reprezentatywnej partii wobec immunogennego białka fuzyjnego MBP została potwierdzona testem ELISA (Mikels, A., et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(44):30167-30176).
Przeciwciało anty-ROR2, klon Nt 2535-2835 jest przeciwciałem przeciwko ROR2 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii, immunohistochemii (parafina), ELISA.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Biochem/physiol Actions
Klon Nt 2535-2835 jest specyficzny dla mysiego i ludzkiego ROR2, ale nie wykrywa mysiego ROR1. Klon Nt 2535-2835 wykrywa wyłącznie białko ROR2 w tkankach zatopionych w parafinie (Mikels, A., et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(44):30167-30176).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MEF-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ROR2 in 10 µg of MEF-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT322MABC1036MABN681
description
clone Nt2535-2835, from mouse
description
clone 2B12.1, from mouse
description
clone 2F3.1, from mouse
description
ascites fluid, clone 6B2, from mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
Gene Information
human ... ROR2(4920)
Gene Information
human ... TKT(7086)
Gene Information
human ... EPHA7(2045)
Gene Information
human ... NTRK1(4914)
clone
Nt2535-2835, monoclonal
clone
2B12.1, monoclonal
clone
2F3.1, monoclonal
clone
6B2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)