Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
L6/60, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
L6/60, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNMA1(3778)
General description
Slo1 (podjednostka alfa-1 kanału potasowego aktywowanego wapniem) może być aktywowany nie tylko przez depolaryzację błony, ale także przez wzrost cytozolowego Ca2+. Stężenie cytozolowego Mg2+ również aktywuje ten kanał potasowy. Stwierdzono, że odgrywa rolę w repolaryzacji potencjału błonowego ze względu na fakt, że zmniejsza napięcie pobudzające w komórce.
~100 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Segmenty S9-S10
Rekombinowane białko odpowiadające segmentom S9-S10 mysiego Slo1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło Slo1 w tkance móżdżku szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IC. (Misonou, H., et al. (2006). J Comp Neurol. 496(3):289-302.)
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IC. (Misonou, H., et al. (2006). J Comp Neurol. 496(3):289-302.)
Wykrywaj Slo1 za pomocą tego przeciwciała anty-Slo1, klon L6/60 zatwierdzony do stosowania w IH, WB i IC.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to rozpoznaje segmenty S9-S10 białka Slo1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki błonowej mózgu szczura
Lizat tkanki błonowej mózgu szczura
Evaluated by Western Blot in rat brain membrane tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Slo1 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Slo1 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c