Merck
MABN677
Przeciwciało anty-ADNP1, klon 5F5.1
clone 5F5.1, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5F5.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5F5.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADNP(23394)
General description
ADNP1, znane również jako białko homeobox neuroprotektora zależnego od aktywności i kodowane przez gen ADNP/ADNP1/KIAA0784, jest potencjalnym czynnikiem transkrypcyjnym, który wydaje się pośredniczyć w niektórych efektach związanych z neuroprotekcyjnym peptydem VIP, obejmujących normalny wzrost i proliferację raka. ADNP1 jest szeroko wyrażany i zlokalizowany w jądrze. ADNP1 ulega silnej ekspresji w sercu, tkance mięśni szkieletowych i mózgu. ADNP1 ulega również ekspresji w tkankach raka okrężnicy i piersi, ale nie w normalnych tkankach, dlatego ADNP1 może być stosowany jako potencjalny marker nowotworowy w niektórych tkankach. ADNP1 jest regulowany w górę w normalnych tkankach proliferacyjnych przez VIP i może zwiększać żywotność niektórych typów komórek poprzez modulację aktywności p53. Co ciekawe, nowe badania pokazują, że ADNP1 może być potencjalnym biomarkerem choroby Alzheimera, gdzie ekspresja ADP1 była szczególnie obniżona u pacjentów z AD.
~145 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu ADNP1, w pobliżu C-końca.
Application
To przeciwciało anty-ADNP1, klon 5F5.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania ADNP1.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SH-SY-5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ADNP1 in 200 µg of SH-SY-5Y cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c