Merck
MABN673
Przeciwciało anty-ARNTL, klon 1C5
ascites fluid, clone 1C5, from mouse
Synonim(y):
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, Class E basic helix-loop-helix protein 5, Short name=bHLHe5, Member of PAS protein 3, PAS domain-containing protein 3, b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1C5, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1C5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARNTL(406)
General description
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1 lub alternatywnie, Basic-helix-loop-helix PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, Class E basic helix-loop-helix protein 5 (bHLHe5), Member of PAS protein 3, Białko zawierające domenę PAS 3, białko bHLH-PAS JAP3, kodowane przez ludzki gen ARNTL, BHLHE5, BMAL1, MOP3 lub PASD3, jest białkiem należącym do rodziny czynników transkrypcyjnych zawierających domenę PAS. Białko ARNTL jest ważne dla mechanizmów molekularnych stojących za rytmami okołodobowymi, ponieważ oddziałuje z wieloma członkami rodziny CLOCK (Circadian Locomotor Output Cycles Kaput), a także z samym CLOCK w celu promowania transkrypcji wielu białek zegara okołodobowego. ARNTL oddziałuje z CRY i CRY2, PER, TIMELESS i innymi genami związanymi z zegarem, a także z białkami niezwiązanymi z CLOCK, takimi jak HIF-1alfa (HIF1A) i SUMO3. ARNTL wydaje się krytyczny dla prawidłowego funkcjonowania rytmów, ponieważ tylko nokauty ARNTL u myszy generują myszy, które mają zaburzone zegary biologiczne i krótszą żywotność. ARNTL ulega silnej ekspresji w dorosłym mózgu, a także w mięśniach szkieletowych i sercu, a ARNTL jest aktywatorem transkrypcji zlokalizowanym w jądrze atomowym. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-ARNTL firmy EMD-Millipore zostało przetestowane w metodzie western blot przeciwko rekombinowanemu transfekowanemu białku oraz w zatopionej w parafinie immunohistochemii na skrawkach tkanki ludzkiej śledziony.
Zaobserwowano ~100 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego ARNTL wyrażony w E. Coli.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło ARNTL w ludzkiej tkance śledziony.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-ARNTL, klon 1C5 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w ARNT-Like 1 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293 transfekowany ARNTL-hIgGFc
Evaluated by Western Blotting in ARNTL-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ARNTL-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c