Merck
MABN666
Przeciwciało anty-TRIP8b, klon N212A/34
clone N212A/34, from mouse
Synonim(y):
PEX5-related protein, PEX5-like protein, Peroxin-5-related protein, TPR-containing Rab8b-interacting protein, Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein, Pex5Rp, TRIP8b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N212A/34, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N212A/34, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Pex5L(286937)
General description
Białko oddziałujące z Rab8b (TRIP8b) jest również nazywane białkiem związanym z PEX5, białkiem podobnym do PEX5 i białkiem związanym z peroksyną-5 (Pex5Rp). TRIP8b to aktywowana hiperpolaryzacją podjednostka kanału cyklicznego bramkowanego nukleotydami (HCN), która jest zaangażowana w zależność od nukleotydów cyklicznych HCN i ekspresję na powierzchni komórki. TRIP8b ulega specyficznej ekspresji w mózgu.
Zaobserwowano ~70 kDa. Można zaobserwować wiele izoform z powodu alternatywnego splicingu (Lewis, A. S., et al. (2009). J Neurosci. 29(19):6250-6265.). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu TRIP8b.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 μg/ml tego przeciwciała wykryło TRIP8b w 10 μg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TRIP8b w lizatach komórek COS transfekowanych przejściowo TRIP8b znakowanym GFP (egzon1b), a nie w lizatach komórek COS transfekowanych przejściowo TRIP8b (egzon1a, 2 lub 4) lub nieoznakowanym plazmidem Kv2.1 (prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Przeciwciało anty-TRIP8b, klon N212A/34 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w białko oddziałujące z Rab8b zawierające powtórzenia tetrapeptydowe i zostało przetestowane metodą western blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykazuje swoistość dla TRIP8b zawierającego ekson 1b. Nie reaguje krzyżowo z TRIP8b zawierającym eksony 1a, 2 lub 4.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analyis: 0.5 μg/mL of this antibody detected TRIP8b in 10 μg of rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c