Merck
MABN640
Przeciwciało monoklonalne królicze przeciw włóknom beta amyloidu, klon M98
clone M98, from rabbit
Synonim(y):
Amyloid Beta, Amyloid B, Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP2, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C995.Bet
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
M98, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M98, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgGκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Białko o nazwie amyloid beta A4 lub ABPP, APP, APPI, białko amyloidowe choroby Alzheimera, peptyd amyloidowy naczyń mózgowych, CVAP, PreA4 lub białko nexin II proteazy (PN-II) i kodowane przez ludzki gen A4/AD1 jest prekursorem 14 peptydów, z których niektóre są związane z chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Alzheimera. W warunkach patologicznych białko amyloidu beta A4 jest prekursorem białek związanych z chorobą, beta amyloidu 40 i beta amyloidu 42, głównych składników blaszek miażdżycowych w chorobie Alzheimera. Normalnie APP odgrywa rolę w rozwoju neuronów i pośredniczy w transporcie aksonalnym, a także w rozwoju neurytów. Jest również zaangażowany w homeostazę miedzi / stres oksydacyjny poprzez redukcję jonów miedzi w neuronach. Białko amyloidu Beta A4 jest zlokalizowane w błonie plazmatycznej i kompleksie Golgiego do momentu rozszczepienia. Białko amyloidu beta A4 ulega normalnej ekspresji we wszystkich tkankach płodowych, a u dorosłych dominuje ekspresja w korze czołowej, chociaż istnieją izoformy ulegające szerokiej ekspresji również w komórkach nieneuronalnych. Normalnie amyloid beta A4 jest przetwarzany proteolitycznie, a rozszczepianie i wydzielanie fragmentów nie jest amyloidogenne. Jednak w procesie przetwarzania fragmentu C99 za pośrednictwem preseniliny/nicastryny uwalniane są białka beta amyloidu, które są związane z chorobami neurologicznymi. MABN640 rozpoznaje specyficzną konformację reszt 2-7 sekwencji peptydowej amyloidu Aβ (AEFRHD) występującej we włóknach amyloidowych. Nie reaguje wykrywalnie z APP, IAPP, a-synukleiną lub fibrylami polyQ Inne przeciwciało MABN637 rozpoznaje specyficzną konformację reszt 3-6 sekwencji peptydu amyloidowego Aβ (EFRH) występującego w fibrylach amyloidowych. Nie rozpoznaje piroglutamylu Aβ przy reszcie 3 (1). MABN640 wykazuje odmienną specyficzność od MABN638 na kropkach preparatów Aβ (1). Reaguje również z fibrylami poliQ40, ale nie z monomerami, co wskazuje, że rozpoznaje ogólny, niezależny od sekwencji epitop.
Immunogen
Epitop: Białko amyloidu beta 42 (reszty 2-7)
Odpowiada białku amyloidu beta 42 (reszty 2-7) ludzkich fibryli amyloidu beta.
Application
Analiza Western Blotting: 0,1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło fibryle amyloidu beta w agregatach Abeta42 (dane dzięki uprzejmości prof. C. Glabe, UCI).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fibryle amyloidu beta w korze czołowej pacjentów z AD (dane dzięki uprzejmości prof. C. Glabe, UCI).
To królicze przeciwciało monoklonalne przeciwko fibrylom amyloidu beta, klon M98, zostało zatwierdzone do stosowania w metodach Dot Blot i Western Blot oraz immunohistochemii w celu wykrywania fibryli amyloidu beta.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
MABN640 rozpoznaje specyficzną konformację reszt 2-7 sekwencji peptydowej amyloidu Aβ (AEFRHD) występującej we włóknach amyloidowych. Nie reaguje wykrywalnie z APP, IAPP, a-synukleiną lub fibrylami polyQ (Hatami i in., manuskrypt w przygotowaniu). To przeciwciało rozpoznaje zarówno Abeta40, jak i ABeta42.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze monoklonalne IgGκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Dot Blot in Synthetic Abeta40.
Dot Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Amyloid beta fibrils in 0.075 µg of Synthetic Abeta40.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c