Przejdź do
MABN629
Przeciwciało anty-PPID, klon 6A5.1
clone 6A5.1, from mouse
Synonim(y):
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, PPIase D, 40 kDa peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, Cyclophilin-40, CYP-40, Cyclophilin-related protein, Rotamase D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6A5.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2027Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6A5.1, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPID(5481)
General description
PPIaza D jest jedną z rodziny izomeraz peptydylo-prolilowych, które pomagają białkom fałdować się podczas syntezy. W szczególności PPIaza D katalizuje izomeryzację cis-trans imidowych wiązań peptydowych proliny w peptydach. Wśród białek wspomaganych przez PPIazę D znajdują się HSP90, receptor estrogenowy, dyneina komórkowa, MYB, ILF2, XRCC6, GNB2L1 i RPS3. PPIaza D może również regulować interakcje innych białek, w tym MYB i AHR. Poprzez ćwiczenie fałdowania białek PPIaza D staje się niezbędna do prawidłowego transportu i ekspresji białek. Wreszcie PPIaza D jest związana z wspomaganiem odpowiedzi na apoptozę indukowaną światłem UV, żywotnością komórek w chłoniaku anaplastycznym oraz replikacją i uwalnianiem wirusa zapalenia wątroby typu C. PPIazę można znaleźć zlokalizowaną zarówno w cytoplazmie, jak i jądrze i ulega ona szerokiej ekspresji. Uwaga: PPIazy nie należy mylić z PPIF lub mitochondrialną izomerazą F peptydylo-prolylo cis-trans.
~ 42 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu PPID.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PPID w tkance móżdżku szczura.
To przeciwciało anty-PPID, klon 6A5.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania PPID.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PPID in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA019692HPA019520WH0005478M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
6A5.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1F4-1B5, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... PPID(5481)
Gene Information
human ... PPID(5481)
Gene Information
human ... PPID(5481)
Gene Information
human ... PPIA(5478)
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c