Przejdź do
MABN627
Przeciwciało anty-SDHB, klon 10C5.1
clone 10C5.1, from mouse
Synonim(y):
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial, SDHB, Iron-sulfur subunit of complex II, Ip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10C5.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1396
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10C5.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SDHB(6390)
General description
Podjednostka żelazowo-siarkowa dehydrogenazy bursztynianowej [ubichinonu], mitochondrialna (EC 1.3.5.1; UniProt P21912; znana również jako Ip, podjednostka żelazowo-siarkowa kompleksu II) jest kodowana przez gen SDHB (znany również jako IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDHIP) u człowieka (Gene ID 6390). Pierwotnie opisany przez Otto Warburga, a obecnie powszechnie znany jako efekt Warburga, odnosi się do zjawiska, w którym wiele komórek nowotworowych wykorzystuje glikolizę tlenową zamiast oddychania mitochondrialnego do produkcji energii w celu wsparcia wzrostu i proliferacji komórek. Enzymy zaangażowane w złożoną sieć szlaków metabolicznych są zatem badane jako potencjalne markery nowotworowe i cele leczenia. Dehydrogenaza bursztynianowa (SDH), znana również jako mitochondrialny kompleks oddechowy II, jest holoenzymem składającym się z czterech niezbędnych podjednostek, SDHA (flawoproteina), SDHB (białko żelazowo-siarkowe) i dwóch jednostek kotwiczących błonę SDHC i SDHD. Montaż SDH wymaga dwóch czynników, SDHAF1 i SDHAF2, podczas gdy na jego funkcję wpływa aktywność deacetylazy SIRT3. SDH jest jedynym znanym kompleksem enzymatycznym uczestniczącym zarówno w cyklu TCA, jak i łańcuchu transportu elektronów (ETC). SDH katalizuje utlenianie bursztynianu w TCA, tworząc fumaran, reakcję, która jest sprzężona z redukcją ubichinonu do ubichinolu w ETC. Mutacje utraty funkcji SDH zostały powiązane z guzem chromochłonnym (PCC), przyzwojakiem (PGL), nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego (GIST), rakiem nerkowokomórkowym i rakiem jajnika.
~30 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-końcowa połowa
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowej połowie ludzkiego SDHB.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SDHB w 10 µg lizatu komórek Jurkat.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SDHB w ludzkim sercu, ludzkim jelicie cienkim i mysiej tkance nerkowej.
Przeciwciało anty-SDHB, klon 10C5.1 jest przeciwciałem przeciwko SDHB do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SDHB in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA002868AMAB90708ABC835
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
clone
10C5.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
CL0349, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... SDHB(6390)
Gene Information
human ... SDHB(6390)
Gene Information
human ... SDHB(6390)
Gene Information
human ... SDHD(6392)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1