Merck
MABN42
Przeciwciało przeciw neuregulinie-1, klon D11
clone D11, from mouse
Synonim(y):
neuregulin 1, sensory and motor neuron derived factor, neu differentiation factor, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), glial growth factor
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D11, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
D11, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nrg1(211323)
General description
Grupa białek Neuregulin-1 to cząsteczki sygnalizacyjne komórka-komórka i są ligandami dla receptorowych kinaz tyrozynowych z podrodziny ErbB/HER. Białka NRG1 typu III (określane również jako białka CRD-NRG1) odgrywają kluczową rolę w rozwoju neuronów, w tym mielinizacji, przeżyciu neuronów ruchowych i czuciowych oraz rozwoju synaps nerwowo-mięśniowych (Falls, 2003). Wady u zwierząt pozbawionych NRG typu III obejmują cofanie się zakończeń nerwowych z nowo utworzonych synaps, brak komórek Schwanna z nerwów obwodowych oraz utratę neuronów ruchowych i czuciowych (Wolpowitz i in., 2000). Dostępne dowody wskazują, że większość białek NRG1 typu III jest syntetyzowana jako białka transmembranowe z 2 domenami TM, a przetwarzanie proteolityczne wytwarza bioaktywną formę transmembranową (NTFm), która służy jako sygnał juxtacrine (Wang, 2001; Falls, 2003).
~29 kDa. Wykazano, że ten cel ulega zróżnicowanemu splicingowi podczas rozwoju do ~30 różnych izoform.
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające mysiej Neuregulinie-1 w domenie zewnątrzkomórkowej.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia tego przeciwciała była z powodzeniem stosowana przez niezależne laboratorium w IC. (Pirotte, D., et al.)
Wykryj Neuregulinę-1 za pomocą tego przeciwciała anty-Neuregulin-1, klon D11 zatwierdzony do stosowania w WB i IC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Neuregulinę-1 w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mikrosomalnej mózgu myszy
Evaluated by Western Blot in mouse brain microsomal tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Neuregulin-1 on 10 µg of mouse brain microsomal tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c